Documentos Principais
ENAH315520F6
Enamine
1-(1H-1,3-benzodiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(1H-benzo[d]imidazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8;;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12);2*1H
chave InChI
WZUZHWYLBSWDJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738658
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738658
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)