Documentos Principais
ENAH31551FA6
Enamine
2-isocyano-N-(3-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
Número MDL:
pf
135-137
Iupac Name
2-isocyano-N-(3-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7N3O3/c1-10-6-9(13)11-7-3-2-4-8(5-7)12(14)15/h2-5H,6H2,(H,11,13)
chave InChI
HYFXVESFXHZDKR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736085
Melting Point
135-137
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736085
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)