Documentos Principais
ENAH31551F23
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-1-amine dihydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
324.06
Número MDL:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepin-1-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C10H14N2.2BrH/c11-10-7-12-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10;;/h1-4,10,12H,5-7,11H2;2*1H
chave InChI
XFZCBXJDDRZTQT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738959
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738959
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)