Documentos Principais
ENAH31551EC2
Enamine
tert-butyl N-{[1-(chlorosulfonyl)azetidin-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.76
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl ((1-(chlorosulfonyl)azetidin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17ClN2O4S/c1-9(2,3)16-8(13)11-4-7-5-12(6-7)17(10,14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
chave InChI
SYLDSTALQSLISW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736051
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736051
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)