Documentos Principais
ENAH31551EAA
Enamine
{2-oxo-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.69
Número MDL:
Iupac Name
(2-oxo-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClO4S/c9-14(11,12)4-7-3-8(5-13-7)1-6(10)2-8/h7H,1-5H2
chave InChI
ZSQDCWKIICOZCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735396