Documentos Principais
ENAH31551D53
Enamine
3-(dimethylcarbamoyl)pyridine-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.69
Número MDL:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3S/c1-11(2)8(12)6-4-3-5-10-7(6)15(9,13)14/h3-5H,1-2H3
chave InChI
BCZIPIDWLIDQGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733780
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)