Documentos Principais
ENAH31551D2D
Enamine
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
278.61
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O3S/c8-16(13,14)6-2-1-4(3-5(6)9)15-7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
JKDDGYKIHHWEBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733582
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)