Documentos Principais
ENAH31551C4F
Enamine
7H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.21
Número MDL:
Iupac Name
5H-pyrimido[4,5-b][1,4]thiazin-6-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4S/c7-5-2-11-6-4(10-5)1-8-3-9-6/h1-3,10H,7H2
chave InChI
LQALPFWHOTZARR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732579
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732579