Documentos Principais
ENAH31551B87
Enamine
1-(4,4-difluorocyclohexyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.7
Número MDL:
Iupac Name
1-(4,4-difluorocyclohexyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17F2N.ClH/c1-2-8(12)7-3-5-9(10,11)6-4-7;/h7-8H,2-6,12H2,1H3;1H
chave InChI
OIGYVYCDTABZTP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731419
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731419
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)