Documentos Principais
ENAH31551A96
Enamine
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.6
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2S,3R)-2-chloro-3-methoxybutanoate
Inchi Code
1S/C6H11ClO3/c1-4(9-2)5(7)6(8)10-3/h4-5H,1-3H3/t4-,5+/m1/s1
chave InChI
PNZMONLMUQDBJM-UHNVWZDZSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499653