Documentos Principais
ENAH31551A57
Enamine
4-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO4S2/c8-14(9,10)6-3-5(4-13-6)7-11-1-2-12-7/h3-4,7H,1-2H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
QQHXDULMKSMIGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496420
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496420
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)