Documentos Principais
ENAH31551908
Enamine
ethyl 1-cyanopyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
Iupac Name
ethyl cyanoprolinate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-12-8(11)7-4-3-5-10(7)6-9/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
BVHFLNCWVOGCNV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5076758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)