Documentos Principais
ENAH31551878
Enamine
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.02
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-5-2(9)1-3(11)4(6(5)10)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
chave InChI
NRGMQZPVJVSLLT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)