Documentos Principais
ENAH31551868
Enamine
[6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.21
Número MDL:
Iupac Name
[6-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-7-8-3-1-4-9(12-8)13-6-2-5-11-13/h1-6H,7,10H2
chave InChI
CIOUYNITWBRHMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)