Documentos Principais
ENAH31551805
Enamine
4-(3-hydroxypyrrolidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
pf
164-165
Iupac Name
4-(3-hydroxy-1-pyrrolidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)13-6-5-11(14)8-13/h1-4,11,14H,5-6,8H2
chave InChI
JPFAROACVPFOAR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2665217
Melting Point
164-165
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2665217
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)