Documentos Principais
ENAH3052383A
Enamine
1-(2-chloropyridin-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-chloro-3-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(9)6-3-2-4-10-7(6)8/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
KRRJPKWZJVRTPE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985156
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)