Documentos Principais
ENAH30519DFA
Enamine
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.11
Número MDL:
Iupac Name
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-2-1-4(6,7)3-8/h1-3,8H2
chave InChI
ZNCLUMDLSBGTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1945495
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)