Documentos Principais
ENAH30517AB5
Enamine
3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]azetidine
Inchi Code
1S/C10H10F3NO/c11-10(12,13)7-2-1-3-8(4-7)15-9-5-14-6-9/h1-4,9,14H,5-6H2
chave InChI
ADXWWNMHZFPXKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936431
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)