Documentos Principais
ENAH30507142
Enamine
4-(3,5-dimethylphenoxy)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
Iupac Name
4-(3,5-dimethylphenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)15-12-3-5-14-6-4-12/h7-9,12,14H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
WEGOTGQNSCWPEG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867921
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)