Documentos Principais
ENAH304FD149
Enamine
3-amino-3-(3-ethoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-ethoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-9-5-3-4-8(6-9)10(12)7-11(13)14/h3-6,10H,2,7,12H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
FQVYSLNULCOBJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826181
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)