Documentos Principais
ENAH304F5D07
Enamine
3-methylcyclopent-1-ene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
82.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methyl-1-cyclopentene
Inchi Code
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3
chave InChI
CXOZQHPXKPDQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663070
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)