Documentos Principais
ENAH304F09C3
Enamine
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8-3-5-9(2,7-10)6-4-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
LVLMKMOXYZKZRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619827
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)