Documentos Principais
ENAH304D95AD
Enamine
2-(4-carbamoylphenyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.25
Número MDL:
Iupac Name
4'-carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11NO3/c15-13(16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H2,15,16)(H,17,18)
chave InChI
LBPFSFOANUZFLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1585738
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)