Documentos Principais
ENAH304BDCA2
Enamine
methyl 2-amino-6-bromo-3-fluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.05
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-6-bromo-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-13-8(12)6-4(9)2-3-5(10)7(6)11/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
FRRDYQLQOHCYGC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008391
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)