Documentos Principais
ENAH304A3683
Enamine
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-9-5-6(2-7)3-8-4-6/h8H,3-5H2,1H3
chave InChI
ABCJMTIVLFXYSE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785332
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)