ENAH30493303
Enamine
2-(4-cyano-2-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.68
Iupac Name
2-(4-cyano-2-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7ClFNO3S/c10-16(13,14)4-3-15-9-2-1-7(6-12)5-8(9)11/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
KPOAIGJQUVJSAE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1144622
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)