Documentos Principais
ENAH3047C0FD
Enamine
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.09
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O5/c7-4-1-3(6(9)10)2-5(8)11-4/h1H,2H2,(H,9,10)
chave InChI
UNCRKEZQEKKGQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322146