Key Documents
ENAH3047B554
Enamine
spiro[2.4]heptan-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
111.19
Número MDL:
Iupac Name
spiro[2.4]hept-4-ylamine
Inchi Code
1S/C7H13N/c8-6-2-1-3-7(6)4-5-7/h6H,1-5,8H2
chave InChI
GBVPJNVSPYWXOB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318264