Documentos Principais
ENAH30479E68
Enamine
2-[3-(4-fluorophenyl)-5,9-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
366.35
Número MDL:
Iupac Name
[3-(4-fluorophenyl)-5,9-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C21H15FO5/c1-10-14-7-16-17(12-3-5-13(22)6-4-12)9-26-19(16)11(2)20(14)27-21(25)15(10)8-18(23)24/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
ZGJRIPYPWSYVCH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302990
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)