Documentos Principais
ENAH30479204
Enamine
methyl 2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoate hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
247.68
Número MDL:
Iupac Name
methyl acetylhistidinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O3.ClH/c1-6(13)12-8(9(14)15-2)3-7-4-10-5-11-7;/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13);1H
chave InChI
HVWFUJLHAPALNI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297168
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)