Documentos Principais
ENAH30478FE1
Enamine
hydrogen [2-hydroxy-3-(trimethylazaniumyl)propyl]phosphonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.17
Número MDL:
Iupac Name
hydrogen (2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C6H16NO4P/c1-7(2,3)4-6(8)5-12(9,10)11/h6,8H,4-5H2,1-3H3,(H-,9,10,11)
chave InChI
CFKIUJQHVVMWGR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295989