Documentos Principais
ENAH3047896A
Enamine
3-chloro-4-fluorophenyl chloroformate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorophenyl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-5-3-4(12-7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
chave InChI
PBLPIIJCXIHCRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-281278
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)