Documentos Principais
ENAH30470301
Enamine
4-chloro-1,2-dihydro-1,5-naphthyridin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-1,5-naphthyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-4-7(12)11-6-2-1-3-10-8(5)6/h1-4H,(H,11,12)
chave InChI
GEROIKVOSVNCRS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220797
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)