Documentos Principais
ENAH304693FE
Enamine
1-(2-nitrophenyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-nitrophenyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O4/c15-12(16)11-7-3-4-8-13(11)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-2,5-6,11H,3-4,7-8H2,(H,15,16)
chave InChI
DIIOPDWAPOGYKM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87029
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)