Documentos Principais
ENAH304662DB
Enamine
3-ethylpiperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)4-3-5-9-6-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
KLJFVHYXYOEZCA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68606