Documentos Principais
ENAH30464982
Enamine
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine
Inchi Code
1S/C6H8F3N/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4/h1-3,10H2
chave InChI
XQLPDYULYMGLGG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53462
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)