Documentos Principais
ENAH3045DED3
Enamine
N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]cyclopentanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C12H24N2O/c1-2-5-12(4-1)13-6-3-7-14-8-10-15-11-9-14/h12-13H,1-11H2
chave InChI
LNLJOSKUGCECFZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-169013
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)