Documentos Principais
ENAH3045D1B5
Enamine
N-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]-2-fluoroaniline
Selecione um tamanho
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
10 G
€ 6.281,10
SKU do fornecedor: EN300-206409-50MG
€ 384,30
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
5 G
€ 4.249,20
10 G
€ 6.281,10
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.17
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-206409-50MG
€ 384,30
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
N-[(4-bromo-2-thienyl)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C11H9BrFNS/c12-8-5-9(15-7-8)6-14-11-4-2-1-3-10(11)13/h1-5,7,14H,6H2
chave InChI
BVBCHPOSHPXSJO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165654
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)