Documentos Principais
ENAH3045D180
Enamine
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.2
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-fluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-3-11-9-5-4-7(2)6-8(9)10/h4-6,11H,3H2,1-2H3
chave InChI
PYJRYGGMMNMYNW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165603
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)