Documentos Principais
ENAH3045CFF9
Enamine
N-cyclohexyl-4-methoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-15-13-9-7-12(8-10-13)14-11-5-3-2-4-6-11/h7-11,14H,2-6H2,1H3
chave InChI
BCEHDRNCEWCNIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165214