Documentos Principais
ENAH3045CDD4
Enamine
(cyclopropylmethyl)[(2,6-dichlorophenyl)methyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(cyclopropylmethyl)(2,6-dichlorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2N/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)7-14-6-8-4-5-8/h1-3,8,14H,4-7H2
chave InChI
NWHMFORNSHKCBK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164685
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)