Documentos Principais
ENAH3045A700
Enamine
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Número MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7(10)6-4-1-5(6)3-8-2-4/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10)
chave InChI
CHNUPIXQOUGTML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147163
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)