Documentos Principais
ENAH30360668
Enamine
2-chloro-5-(difluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.58
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
chave InChI
BQKBNUYFHFTKPA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509638
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6509638
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)