Documentos Principais
ENAH3035ECA3
Enamine
tert-butyl 3-cyclopropyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopropyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-7-6-10(9-4-5-9)11(14)8-15/h8-11H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
MDUILHPZPGTSMG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504484
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504484
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)