Documentos Principais
ENAH3035EC2D
Enamine
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.88
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)10(8)9/h1-4H
chave InChI
STMZGEUMJGFEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)