Documentos Principais
ENAH3035E822
Enamine
2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrrole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
107.16
Número MDL:
Iupac Name
2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H9N/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1/h4-5,8H,1-3H2
chave InChI
VXKHYOYHHMPFGM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499307
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499307
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)