Documentos Principais
ENAH3035E7CC
Enamine
4-amino-1,1,1-trifluoro-2-(5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)butan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.64
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-1,1,1-trifluoro-2-(5-methyloxazol-2-yl)butan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O2.ClH/c1-5-4-13-6(15-5)7(14,2-3-12)8(9,10)11;/h4,14H,2-3,12H2,1H3;1H
chave InChI
IZDXRMSDKDBRIW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498860
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498860
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)