Documentos Principais
ENAH3035E7A7
Enamine
5-azaspiro[2.5]octan-7-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[2.5]octan-7-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(1-2-7)5-8-4-6;/h6,8-9H,1-5H2;1H
chave InChI
JDJIBHMYECPYQA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498669
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)