Documentos Principais
ENAH3035E776
Enamine
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.62
Número MDL:
Iupac Name
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-4-6-2-3-11-9(10)8(6)12-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
XZYMYAWZLXRXCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)