Documentos Principais
ENAH3035E6B1
Enamine
2,3-dihydrospiro[indene-1,3'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.75
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,3-dihydrospiro[indene-1,3'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N.ClH/c1-2-5-12-11(4-1)6-8-13(12)7-3-9-14-10-13;/h1-2,4-5,14H,3,6-10H2;1H
chave InChI
UGAXMEFJXMXBKI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497410
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497410
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)